Print…
Prata 99,9 Metals basis, wire 0.404 mm (0.0159 in) Ø, annealed
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
45852.G9 45852.H4
45852.G9EA 373 EUR
45852.G9 45852.H4
Prata 99,9 Metals basis, wire 0.404 mm (0.0159 in) Ø, annealed
Prata
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈1.35g/m Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Fórmula: Ag
Peso Molecular: 107.87 g/mol
Ponto de ebulição: 2212
Ponto de Fusão: 962
Densidade: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003397
Número CAS: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647