Print…
(2-(Methoxymethyl)phenyl)boronic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (2-methoxymethylphenyl)boronic acid, 2-(Methoxymethyl)phenylboronic acid, 2-(Methoxymethyl)benzeneboronic acid, 2-Methoxymethylphenylboronic acid
H52858.MD H52858.03
H52858.MDEA 43.4 EUR
H52858.MD H52858.03
(2-(Methoxymethyl)phenyl)boronic acid 97%
(2-(Methoxymethyl)phenyl)boronic acid
Purity: 97% CAS No.: 126617-98-9 Molecular Formula: C8H11BO3 Formula Weight: 165.99 MDL No.: MFCD03412110
Fórmula: C₈H₁₁BO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03412110
Número CAS: 126617-98-9