Print…
tert-Butyl-3-(aminomethyl)piperidine-1-carboxylate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: tert-Butyl 3-(aminomethyl)piperidine-1-carboxylate, tert-Butyl 3-(Aminomethyl)-1-piperidinecarboxylate, 3-(Aminomethyl)-1-Boc-piperidine, 3-(Aminomethyl)-1-tert-butoxycarbonylpiperidine, 3-(Aminomethyl)-1-piperidinecarboxylic acid tert-Butyl ester
H52832.03 H52832.06
H52832.03EA 64.6 EUR
H52832.03 H52832.06
tert-Butyl-3-(aminomethyl)piperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-3-(aminomethyl)piperidine-1-carboxylate
Purity: 97% CAS No.: 162167-97-7 Molecular Formula: C11H22N2O2 Formula Weight: 214.31 MDL No.: MFCD01317792
Fórmula: C₁₁H₂₂N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01317792
Número CAS: 162167-97-7