Print…
(S)-1-(Boc-amino)-2-propanol 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: tert-Butyl (S)-(2-hydroxypropyl)carbamate
H52826.06 H52826.14
H52826.06EA 67.6 EUR
H52826.06 H52826.14
(S)-1-(Boc-amino)-2-propanol 97%
(S)-1-(Boc-amino)-2-propanol
Purity: 97% CAS No.: 167938-56-9 Molecular Formula: C8H17NO3 Formula Weight: 175.23 MDL No.: MFCD04974340
Fórmula: C₈H₁₇NO₃
Peso Molecular: 175.23 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04974340
Número CAS: 167938-56-9