Print…
1-Boc-4-(aminomethyl)piperidine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H52819.06 H52819.14
H52819.06EA 70.9 EUR
H52819.06 H52819.14
1-Boc-4-(aminomethyl)piperidine 97%
1-Boc-4-(aminomethyl)piperidine
Purity: 97% CAS No.: 144222-22-0 Molecular Formula: C11H22N2O2 Formula Weight: 214.31 Flash Point: 110°(230°F) Boiling Point: 237-238° MDL No.: MFCD01076207
Fórmula: C₁₁H₂₂N₂O₂
Ponto de ebulição: 237…238 °C
Densidade: 1,013
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01076207
Número CAS: 144222-22-0