Print…
(S)-3-Hydroxypyrrolidine hydrochloride 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (3S)-pyrrolidin-3-ol hydrochloride
H52815.03 H52815.06
H52815.03EA 37.7 EUR
H52815.03 H52815.06
(S)-3-Hydroxypyrrolidine hydrochloride 97%
(S)-3-Hydroxypyrrolidine hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 122536-94-1 Molecular Formula: C4H9NO.HCl Formula Weight: 123.58 Melting Point: 106-107° Boiling Point: 108-110°/8mm MDL No.: MFCD00272298
Fórmula: C₄H₁₀ClNO
Peso Molecular: 123.58 g/mol
Ponto de ebulição: 108…110 °C (8 mmHg)
Ponto de Fusão: 106…107 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00272298
Número CAS: 122536-94-1