Print…
tert-Butyl-4-formylpiperidine-1-carboxylate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: tert-Butyl 4-formylpiperidine-1-carboxylate, N-Boc-4-Formylpiperidine, 1-BOC-4-Piperidinecarboxaldehyde, 1-Boc-4-formylpiperidine, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-piperidinecarboxaldehyde, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-formylpiperidine, 1-Boc-4-piperidinecarboxaldehyde, Tert-butyl 4-formylpiperidine-1-carboxylate
H52813.03 H52813.06
H52813.03EA 126 EUR
H52813.03 H52813.06
tert-Butyl-4-formylpiperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-4-formylpiperidine-1-carboxylate
Purity: 97% CAS No.: 137076-22-3 Molecular Formula: C11H19NO3 Formula Weight: 213.28 MDL No.: MFCD02179019
Fórmula: C₁₁H₁₉NO₃
Peso Molecular: 213.28 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02179019
Número CAS: 137076-22-3