Print…
Boc-(2R,3S)-3-amino-2-hydroxy-5-methylhexanoic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H52806.03 H52806.MD
H52806.03EA 884 EUR
H52806.03 H52806.MD
Boc-(2R,3S)-3-amino-2-hydroxy-5-methylhexanoic acid 97%
Boc-(2R,3S)-3-amino-2-hydroxy-5-methylhexanoic acid
Purity: 97% CAS No.: 73397-28-1 Molecular Formula: C12H23NO5 Formula Weight: 261.32 MDL No.: MFCD04972275
Fórmula: C₁₂H₂₃NO₅
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04972275
Número CAS: 73397-28-1