Sulpho-NHS (N-Hydroxysulphosuccinimide sodium salt) 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
H52795.MD
H52795.03
H52795.06
H52795.MDEA
136
EUR
H52795.MD
H52795.03
H52795.06
Sulpho-NHS (N-Hydroxysulphosuccinimide sodium salt) 97%
Sulpho-NHS (N-Hydroxysulphosuccinimide sodium salt)
Purity: 97%
CAS No.: 106627-54-7
Molecular Formula: C4H4NNaO6S
Formula Weight: 217.13
Melting Point: 250°
Beilstein Reference: 6359129
MDL No.: MFCD00043100
Fórmula:
C₄H₄NNaO₆S Ponto de Fusão: 250 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00043100 Número CAS: 106627-54-7 |