1-Boc-azetidine-3-carboxaldehyde 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
3-Formylazetidine-1-carboxylic acid tert-Butyl ester, 1-(tert-Butoxycarbonyl)azetidine-3-carboxaldehyde, tert-Butyl 3-Formylazetidine-1-carboxylate, 1-Boc-azetidine-3-carboxaldehyde
H52794.03
H52794.06
H52794.03EA
199
EUR
H52794.03
H52794.06
1-Boc-azetidine-3-carboxaldehyde 97%
1-Boc-azetidine-3-carboxaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 177947-96-5
Molecular Formula: C9H15NO3
Formula Weight: 185.22
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Boiling Point: 77-82°/2mm
MDL No.: MFCD06656142
Fórmula:
C₉H₁₅NO₃ Ponto de ebulição: 77…82 °C (2 mmHg) |
Número MDL :
MFCD06656142 Número CAS: 177947-96-5 |