Boc-(S)-thiazolidine-2-carboxylic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H52793.03
H52793.06
H52793.03EA
140
EUR
H52793.03
H52793.06
Boc-(S)-thiazolidine-2-carboxylic acid 97%
Boc-(S)-thiazolidine-2-carboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 891192-95-3
Molecular Formula: C9H15NO4S
Formula Weight: 233.28
Melting Point: 90-93°
Optical Rotation: -47° (c=5 in methanol)
MDL No.: MFCD02682342
Fórmula:
C₉H₁₅NO₄S Ponto de Fusão: 90…93 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD02682342 Número CAS: 891192-95-3 |