Lovastatin 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
6alpha-Methylcompactin, Monacolin K, Mevinolin, (S)-(1S,3R,7S,8S,8aR)-8-(2-((2R,4R)-4-Hydroxy-6-oxotetrahydro-2H-pyran-2-yl)ethyl)-3,7-dimethyl-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl 2-methylbutanoate
H52792.06
H52792.14
H52792.06EA
106
EUR
H52792.06
H52792.14
Lovastatin 97%
Lovastatin
Purity: 97%
CAS No.: 75330-75-5
Molecular Formula: C24H36O5
Formula Weight: 404.56
Melting Point: 175°
MDL No.: MFCD00072164
Fórmula:
C₂₄H₃₆O₅ Ponto de Fusão: 175 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00072164 Número CAS: 75330-75-5 |