Print…
Boc-4-amino-2-chlorobenzoic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-chlorobenzoic acid
H52786.03 H52786.06
H52786.03EA 181 EUR
H52786.03 H52786.06
Boc-4-amino-2-chlorobenzoic acid 97%
Boc-4-amino-2-chlorobenzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 232275-73-9 Molecular Formula: C12H14ClNO4 Formula Weight: 271.70 MDL No.: MFCD02682164
Fórmula: C₁₂H₁₄ClNO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02682164
Número CAS: 232275-73-9