Print…
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: tert-Butyl 3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate, 3-(Hydroxymethyl)piperidine, N-BOC protected
H52784.06 H52784.14
H52784.06EA 135 EUR
H52784.06 H52784.14
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate
Purity: 97% CAS No.: 116574-71-1 Molecular Formula: C11H21NO3 Formula Weight: 215.29 Melting Point: 77-81° MDL No.: MFCD03094733
Fórmula: C₁₁H₂₁NO₃
Ponto de Fusão: 77…81 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094733
Número CAS: 116574-71-1