Print…
Boc-(S)-2-amino-3-ethoxypropionic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: (S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-ethoxypropanoic acid
H52781.MD H52781.03
H52781.MDEA 155 EUR
H52781.MD H52781.03
Boc-(S)-2-amino-3-ethoxypropionic acid 97%
Boc-(S)-2-amino-3-ethoxypropionic acid
Purity: 97% CAS No.: 104839-00-1 Molecular Formula: C10H19NO5 Formula Weight: 233.26 MDL No.: MFCD06797558
Fórmula: C₁₀H₁₉NO₅
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06797558
Número CAS: 104839-00-1