(1S,2S)-2-Aminocyclohexanecarboxylic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H52779.MD
H52779.03
H52779.06
H52779.MDEA
134
EUR
H52779.MD
H52779.03
H52779.06
(1S,2S)-2-Aminocyclohexanecarboxylic acid 97%
(1S,2S)-2-Aminocyclohexanecarboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 24716-93-6
Molecular Formula: C7H13NO2
Formula Weight: 143.19
Optical Rotation: +77° (c=1 in water)
MDL No.: MFCD01318270
Fórmula:
C₇H₁₃NO₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01318270 Número CAS: 24716-93-6 |