Print…
(1S,3R)-cis-3-(Methoxycarbonyl)cyclopentane-1-carboxylic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (1S,3R)-3-(Methoxycarbonyl)cyclopentanecarboxylic acid
H52747.MD H52747.03
H52747.MDEA 127 EUR
H52747.MD H52747.03
(1S,3R)-cis-3-(Methoxycarbonyl)cyclopentane-1-carboxylic acid 97%
(1S,3R)-cis-3-(Methoxycarbonyl)cyclopentane-1-carboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 96443-42-4 Molecular Formula: C8H12O4 Formula Weight: 172.18 MDL No.: MFCD04972280
Fórmula: C₈H₁₂O₄
Peso Molecular: 172.18 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04972280
Número CAS: 96443-42-4
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable