tert-Butyl (piperidin-4-ylmethyl)carbamate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
(4-Piperidylmethyl)carbamic acid tert-Butyl ester, tert-Butyl (4-Piperidylmethyl)carbamate, 4-(tert-Butoxycarbonylaminomethyl)piperidine, 4-(Boc-aminomethyl)piperidine
H52725.03
H52725.06
H52725.03EA
89.1
EUR
H52725.03
H52725.06
tert-Butyl (piperidin-4-ylmethyl)carbamate 97%
tert-Butyl (piperidin-4-ylmethyl)carbamate
Purity: 97%
CAS No.: 135632-53-0
Molecular Formula: C11H22N2O2
Formula Weight: 214.31
Melting Point: 106-108°
UN No.: UN3259
MDL No.: MFCD01631214
Fórmula:
C₁₁H₂₂N₂O₂ Ponto de Fusão: 106…108 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01631214 Número CAS: 135632-53-0 ADR: 8,III |