Print…
4-(Aminomethyl)phenylboronic acid pinacol ester hydrochloride 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-(Aminomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester hydrochloride, 4-(Aminomethyl)phenylboronic acid pinacol ester hydrochloride, (4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)methanamine hydrochloride, [4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methylamine hydrochloride, 4-Aminomethylphenylboronic acid pinacol ester HCl
H52691.MD H52691.03
H52691.MDEA 65.4 EUR
H52691.MD H52691.03
4-(Aminomethyl)phenylboronic acid pinacol ester hydrochloride 95%
4-(Aminomethyl)phenylboronic acid pinacol ester hydrochloride
Purity: 95% CAS No.: 850568-55-7 Molecular Formula: C13H20BNO2.HCl Formula Weight: 269.58 Melting Point: 228-238° MDL No.: MFCD02179455
Fórmula: C₁₃H₂₀BNO₂·HCl
Peso Molecular: 269.58 g/mol
Ponto de Fusão: 228…238 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02179455
Número CAS: 850568-55-7