Print…
2-Carbamoylbenzeneboronic acid 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H52642.MD H52642.03
H52642.MDEA 114 EUR
H52642.MD H52642.03
2-Carbamoylbenzeneboronic acid 96%
2-Carbamoylbenzeneboronic acid
Purity: 96% CAS No.: 380430-54-6 Molecular Formula: C7H8BNO3 Formula Weight: 164.96 Melting Point: 226-230° MDL No.: MFCD02179454
Fórmula: C₇H₈BNO₃
Ponto de Fusão: 226…230 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02179454
Número CAS: 380430-54-6