Print…
(5-Amino-2-hydroxymethylphenyl)boronic acid hydrochloride 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Amino-2-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid dehydrate hydrochloride, 6-Aminobenzo[c][1,2]oxaborol-1(3H)-ol hydrochloride
H52629.MD H52629.03
H52629.MDEA 213 EUR
H52629.MD H52629.03
(5-Amino-2-hydroxymethylphenyl)boronic acid hydrochloride 95%
(5-Amino-2-hydroxymethylphenyl)boronic acid hydrochloride
Purity: 95% CAS No.: 117098-93-8 Molecular Formula: C7H8BNO2.HCl Formula Weight: 185.42 Melting Point: 300° MDL No.: MFCD04115645
Fórmula: C₇H₉BClNO₂
Ponto de Fusão: 300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115645
Número CAS: 117098-93-8