Print…
4-(Acetamidomethyl)benzeneboronic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-[(Acetylamino)methyl]benzeneboronic acid, (4-(Acetamidomethyl)phenyl)boronic acid
H52602.MD H52602.03
H52602.MDEA 95.2 EUR
H52602.MD H52602.03
4-(Acetamidomethyl)benzeneboronic acid 97%
4-(Acetamidomethyl)benzeneboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 850568-41-1 Molecular Formula: C9H12BNO3 Formula Weight: 193.01 Melting Point: 278-280° MDL No.: MFCD06659818
Fórmula: C₉H₁₂BNO₃
Ponto de Fusão: 278…280 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06659818
Número CAS: 850568-41-1