Print…
Fullerene nanotube multi-camada ≤8 nm OD, 2-5 nm ID, Comp.: 0.5-2 micron
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
44790.01 44790.03 44790.06
44790.01EA 102 EUR
44790.01 44790.03 44790.06
Fullerene nanotube multi-camada ≤8 nm OD, 2-5 nm ID, Comp.: 0.5-2 micron
Fullerene nanotube
Ponto de Fusão: > 280 °C
Densidade: ∼1,65 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00133992
Número CAS: 308068-56-6
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,01447