3,6-Dihydro-2H-pyridine-1-carboxylic acid tert-butyl ester 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H52574.03
H52574.06
H52574.03EA
105
EUR
H52574.03
H52574.06
3,6-Dihydro-2H-pyridine-1-carboxylic acid tert-butyl ester 97%
3,6-Dihydro-2H-pyridine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Purity: 97%
CAS No.: 85838-94-4
Molecular Formula: C10H17NO2
Formula Weight: 183.25
Boiling Point: 78-84°/5mm
MDL No.: MFCD04972245
Fórmula:
C₁₀H₁₇NO₂ Ponto de ebulição: 78…84 °C (5 mmHg) Densidade: 1,029 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD04972245 Número CAS: 85838-94-4 |