(R)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
H52554.MD
H52554.03
H52554.MDEA
138
EUR
H52554.MD
H52554.03
(R)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane 97%
(R)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane
Purity: 97%
CAS No.: 96193-27-0
Molecular Formula: C7H14N2
Formula Weight: 126.20
Boiling Point: 65-69°/3mm
UN No.: UN3267
MDL No.: MFCD09752820
Fórmula:
C₇H₁₄N₂ Ponto de ebulição: 65…69 °C (3 mmHg) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD09752820 Número CAS: 96193-27-0 UN: 3267 ADR: 8,III |