Print…
3-(2-Methoxycarbonylethyl)benzeneboronic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (3-(3-Methoxy-3-oxopropyl)phenyl)boronic acid
H52542.MD H52542.03
H52542.MDEA 93.8 EUR
H52542.MD H52542.03
3-(2-Methoxycarbonylethyl)benzeneboronic acid 97%
3-(2-Methoxycarbonylethyl)benzeneboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 833472-82-5 Molecular Formula: C10H13BO4 Formula Weight: 208.02 Melting Point: 96-100° MDL No.: MFCD04115648
Fórmula: C₁₀H₁₃BO₄
Ponto de Fusão: 96…100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115648
Número CAS: 833472-82-5