Print…
4-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Fluoro-3-(hydroxymethyl)phenylboronic acid, 4-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid
H52487.MD H52487.03
H52487.MDEA 89.9 EUR
H52487.MD H52487.03
4-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid 98%
4-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 481681-02-1 Molecular Formula: C7H8BFO3 Formula Weight: 169.95 Melting Point: 124-126° MDL No.: MFCD08235075
Fórmula: C₇H₈BFO₃
Ponto de Fusão: 124…126 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08235075
Número CAS: 481681-02-1