3-(tert-Butoxycarbonyl)aminomethylphenylboronic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
(3-(((tert-Butoxycarbonyl)amino)methyl)phenyl)boronic acid, 3-(Aminomethyl)benzeneboronic acid, N-BOC protected
H52453.MD
H52453.03
H52453.MDEA
50.6
EUR
H52453.MD
H52453.03
3-(tert-Butoxycarbonyl)aminomethylphenylboronic acid 97%
3-(tert-Butoxycarbonyl)aminomethylphenylboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 199609-62-6
Molecular Formula: C12H18BNO4
Formula Weight: 251.09
Melting Point: 188-190°
MDL No.: MFCD06246052
Fórmula:
C₁₂H₁₈BNO₄ Ponto de Fusão: 188…190 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD06246052 Número CAS: 199609-62-6 |