(1R,2R)-2-Aminocyclohexanecarboxylic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H52418.MD
H52418.03
H52418.MDEA
240
EUR
H52418.MD
H52418.03
(1R,2R)-2-Aminocyclohexanecarboxylic acid 97%
(1R,2R)-2-Aminocyclohexanecarboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 26685-83-6
Molecular Formula: C7H13NO2
Formula Weight: 143.19
Optical Rotation: -77° (c=1 in water)
MDL No.: MFCD08276263
Fórmula:
C₇H₁₃NO₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD08276263 Número CAS: 26685-83-6 |