Print…
Ethyl-4-methyloxazole-5-carboxylate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Ethyl 4-methyloxazole-5-carboxylate
H52404.03 H52404.06
H52404.03EA 151 EUR
H52404.03 H52404.06
Ethyl-4-methyloxazole-5-carboxylate ≥97%
Ethyl-4-methyloxazole-5-carboxylate
Purity: 97+% CAS No.: 20485-39-6 Molecular Formula: C6H7NO3 Formula Weight: 141.10 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless MDL No.: MFCD00062573
Fórmula: C₇H₉NO₃
Peso Molecular: 155.15 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00062573
Número CAS: 20485-39-6
EINECS: 243-848-9