Print…
4-Bromofuran-2-carboxamide 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H52355.03 H52355.06
H52355.03EA 164 EUR
H52355.03 H52355.06
4-Bromofuran-2-carboxamide 96%
4-Bromofuran-2-carboxamide
Purity: 96% CAS No.: 957345-95-8 Molecular Formula: C5H4BrNO Formula Weight: 189.99 MDL No.: MFCD12755858
Fórmula: C₅H₄BrNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12755858
Número CAS: 957345-95-8