Print…
5-Carbamoylpyridine-3-boronic acid pinacol ester 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)nicotinamide
H52330.MD H52330.03
H52330.MDEA 191 EUR
H52330.MD H52330.03
5-Carbamoylpyridine-3-boronic acid pinacol ester 96%
5-Carbamoylpyridine-3-boronic acid pinacol ester
Purity: 96% CAS No.: 1169402-51-0 Molecular Formula: C12H17BN2O3 Formula Weight: 248.09 MDL No.: MFCD11878274
Fórmula: C₁₂H₁₇BN₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11878274
Número CAS: 1169402-51-0