Print…
2-Bromo-3-(methoxymethoxy)pyridine 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H52324.03 H52324.06
H52324.03EA 264 EUR
H52324.03 H52324.06
2-Bromo-3-(methoxymethoxy)pyridine 96%
2-Bromo-3-(methoxymethoxy)pyridine
Purity: 96% CAS No.: 162271-10-5 Molecular Formula: C7H8BrNO2 Formula Weight: 218.05 Melting Point: 35-37° MDL No.: MFCD17015031
Fórmula: C₇H₈BrNO₂
Ponto de Fusão: 35…37 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD17015031
Número CAS: 162271-10-5