Print…
(S)-(-)-2-Amino-3-benzyloxy-1-propanol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: H-D-Ser(Bzl)-ol
H52304.03 H52304.06
H52304.03EA 101 EUR
H52304.03 H52304.06
(S)-(-)-2-Amino-3-benzyloxy-1-propanol ≥98%
(S)-(-)-2-Amino-3-benzyloxy-1-propanol
Purity: 98+% CAS No.: 58577-88-1 Molecular Formula: C10H15NO2 Formula Weight: 181.23 UN No.: UN3267 MDL No.: MFCD04112477
Fórmula: C₁₀H₁₅NO₂
Peso Molecular: 181.23 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04112477
Número CAS: 58577-88-1
ADR: 8 III