Print…
5-Bromo-1,3-dimethyl-2-pyridone 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 5-Bromo-1,3-dimethylpyridin-2(1H)-one
H52279.03 H52279.06
H52279.03EA 164 EUR
H52279.03 H52279.06
5-Bromo-1,3-dimethyl-2-pyridone 97%
5-Bromo-1,3-dimethyl-2-pyridone
Purity: 97% CAS No.: 51417-13-1 Molecular Formula: C7H8BrNO Formula Weight: 202.05 Melting Point: 105-106°C MDL No.: MFCD16658881
Fórmula: C₇H₈BrNO
Ponto de Fusão: 105…106 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16658881
Número CAS: 51417-13-1