Print…
Fmoc-D-4-pyridylalanine 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Fmoc-D-4-Pal-OH
H52193.MD H52193.03
H52193.MDEA 85.1 EUR
H52193.MD H52193.03
Fmoc-D-4-pyridylalanine 95%
Fmoc-D-4-pyridylalanine
Purity: 95% CAS No.: 205528-30-9 Molecular Formula: C23H20N2O4 Formula Weight: 388.42 MDL No.: MFCD00672567
Fórmula: C₂₃H₂₀N₂O₄
Peso Molecular: 388.43 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00672567
Número CAS: 205528-30-9