Fmoc-Thi-OH, Fmoc-3-L-Ala(3-Thienyl)-OH 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
3-Thien-3-yl-L-alanine, N-FMOC protected
H52167.MD
H52167.03
H52167.MDEA
101
EUR
H52167.MD
H52167.03
Fmoc-Thi-OH, Fmoc-3-L-Ala(3-Thienyl)-OH 95%
Fmoc-Thi-OH, Fmoc-3-L-Ala(3-Thienyl)-OH
Purity: 95%
CAS No.: 186320-06-9
Molecular Formula: C22H19NO4S
Formula Weight: 393.46
Beilstein Reference: 9512976
MDL No.: MFCD00151916
Fórmula:
C₂₂H₁₉NO₄S Peso Molecular: 393.4 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00151916 Número CAS: 186320-06-9 |