Print…
Nα-Fmoc-Nω-(2,2,4,6,7-pentamethyl-2,3-dihydrobenzo[b]furan-5-ylsulphonyl)-L-β-homoarginine 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Fmoc-β-HomoArg(Pbf)-OH
H52115.MD H52115.03
H52115.MDEA 113 EUR
H52115.MD H52115.03
Nα-Fmoc-Nω-(2,2,4,6,7-pentamethyl-2,3-dihydrobenzo[b]furan-5-ylsulphonyl)-L-β-homoarginine 95%
Nα-Fmoc-Nω-(2,2,4,6,7-pentamethyl-2,3-dihydrobenzo[b]furan-5-ylsulphonyl)-L-β-homoarginine
Purity: 95% CAS No.: 401915-53-5 Molecular Formula: C35H42N4O7S Formula Weight: 662.80 MDL No.: MFCD03788172
Fórmula: C₃₅H₄₂N₄O₇S
Peso Molecular: 662.8 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03788172
Número CAS: 401915-53-5