Print…
2-Allyl-D-glycine 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: D-Allylglycine, H-D-Allyl-Gly-OH, H-D-Gly(Allyl)-OH
H52112.MD H52112.03
H52112.MDEA 84.6 EUR
H52112.MD H52112.03
2-Allyl-D-glycine 95%
2-Allyl-D-glycine
Purity: 95% CAS No.: 54594-06-8 Molecular Formula: C5H9NO2 Formula Weight: 115.13 MDL No.: MFCD00063104
Fórmula: C₅H₉NO₂
Peso Molecular: 115.1 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00063104
Número CAS: 54594-06-8