Print…
Fmoc-D-4,4'-biphenylalanine 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Fmoc-4-phenyl-D-Phe-OH, Fmoc-D-Bip(4,4’)-OH, Fmoc-D-Bip(4,4')-OH
H52108.03 H52108.06
H52108.03EA 176 EUR
H52108.03 H52108.06
Fmoc-D-4,4'-biphenylalanine 95%
Fmoc-D-4,4'-biphenylalanine
Purity: 95% CAS No.: 205526-38-1 Molecular Formula: C30H25NO4 Formula Weight: 463.52 MDL No.: MFCD00191199
Fórmula: C₃₀H₂₅NO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00191199
Número CAS: 205526-38-1