Print…
Boc-D-Tyr(ME)-OH 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Boc-D-Phe(4-OMe)-OH, N-Boc-4-methoxy-D-phenylalanine, N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-methoxy-D-phenylalanine
H52082.03 H52082.06
H52082.03EA 58.7 EUR
H52082.03 H52082.06
Boc-D-Tyr(ME)-OH 95%
Boc-D-Tyr(ME)-OH
Purity: 95% CAS No.: 68856-96-2 Molecular Formula: C15H21NO5 Formula Weight: 295.33
Fórmula: C₁₅H₂₁NO₅
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00065604
Número CAS: 68856-96-2