Fmoc-O-t-butyl-L-beta-homoserine 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Fmoc-β-HomoSer(tBu)-OH, Fmoc-β-HoSer(tBu)-OH
H52065.03
H52065.MD
H52065.03EA
510
EUR
H52065.03
H52065.MD
Fmoc-O-t-butyl-L-beta-homoserine 95%
Fmoc-O-t-butyl-L-beta-homoserine
Purity: 95%
CAS No.: 203854-51-7
Molecular Formula: C23H27NO5
Formula Weight: 397.47
Melting Point: 96-98°
Beilstein Reference: 8014825
MDL No.: MFCD01862865
Fórmula:
C₂₃H₂₇NO₅ Peso Molecular: 397.48 g/mol Ponto de Fusão: 96…98 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01862865 Número CAS: 203854-51-7 |