Print…
Boc-L-3,3-diphenylalanine 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: (S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3,3-diphenylpropanoic acid
H52063.06 H52063.03
H52063.06EA 428 EUR
H52063.06 H52063.03
Boc-L-3,3-diphenylalanine 95%
Boc-L-3,3-diphenylalanine
Purity: 95% CAS No.: 138662-63-2 Molecular Formula: C20H23NO4 Formula Weight: 341.41 Melting Point: 160° dec. Beilstein Reference: 4880641 MDL No.: MFCD00191186
Fórmula: C₂₀H₂₃NO₄
Peso Molecular: 341.41 g/mol
Ponto de Fusão: 160 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00191186
Número CAS: 138662-63-2