Print…
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]pentafluoro-L-phenylalanine 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
H52059.03 H52059.06
H52059.03EA 143 EUR
H52059.03 H52059.06
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]pentafluoro-L-phenylalanine 95%
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]pentafluoro-L-phenylalanine
Purity: 95% CAS No.: 205526-32-5 Molecular Formula: C24H16F5NO4 Formula Weight: 477.39 MDL No.: MFCD00270612
Fórmula: C₂₄H₁₆F₅NO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00270612
Número CAS: 205526-32-5