Fmoc-β-(3-benzothienyl)-Ala-OH 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Fmoc-3-Ala(3-benzothienyl)-OH, Fmoc-β-(3-benzothienyl)-Ala-OH
H52054.MD
H52054.03
H52054.06
H52054.MDEA
64.1
EUR
H52054.MD
H52054.03
H52054.06
Fmoc-β-(3-benzothienyl)-Ala-OH 95%
Fmoc-beta-(3-benzothienyl)-Ala-OH
Purity: 95%
CAS No.: 177966-60-8
Molecular Formula: C26H21NO4S
Formula Weight: 443.52
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Beilstein Reference: 9296209
MDL No.: MFCD00672562
Fórmula:
C₂₆H₂₁NO₄S Peso Molecular: 443.517 g/mol |
Número MDL :
MFCD00672562 Número CAS: 177966-60-8 |