Print…
(1S,3R)-3-Aminocyclopentanecarboxylic acid 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H52040.MD H52040.03
H52040.MDEA 126 EUR
H52040.MD H52040.03
(1S,3R)-3-Aminocyclopentanecarboxylic acid 95%
(1S,3R)-3-Aminocyclopentanecarboxylic acid
Purity: 95% CAS No.: 71830-07-4 Molecular Formula: C6H11NO2 Formula Weight: 129.16 MDL No.: MFCD00211290
Fórmula: C₆H₁₁NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00211290
Número CAS: 71830-07-4