(R)-3-Amino-3-phenylpropionic acid 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
H-D-β-Phenyl-Ala-OH, 3-Amino-3-phenylpropionic-acid, (R)-3-Amino-3-phenylpropanoic acid, (R)-b-Amino-benzenepropanoic acid
H52034.MD
H52034.03
H52034.06
H52034.MDEA
81.8
EUR
H52034.MD
H52034.03
H52034.06
(R)-3-Amino-3-phenylpropionic acid 95%
(R)-3-Amino-3-phenylpropionic acid
Purity: 95%
CAS No.: 83649-48-3
Molecular Formula: C9H11NO2
Formula Weight: 165.19
MDL No.: MFCD01076237
Fórmula:
C₉H₁₁NO₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01076237 Número CAS: 13921-90-9 |