Print…
(S)-3-Amino-3-(3-nitrophenyl)propionic acid 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (S)-3-Amino-3-(3-nitrophenyl)propanoic acid
H52027.03 H52027.06
H52027.03EA 212 EUR
H52027.03 H52027.06
(S)-3-Amino-3-(3-nitrophenyl)propionic acid 95%
(S)-3-Amino-3-(3-nitrophenyl)propionic acid
Purity: 95% CAS No.: 734529-57-8 Molecular Formula: C9H10N2O4 Formula Weight: 210.19 MDL No.: MFCD04113693
Fórmula: C₉H₁₀N₂O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04113693
Número CAS: 734529-57-8