Print…
Boc-3-chloro-L-phenylalanine 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 3-Chloro-L-phenylalanine, N-BOC protected, Boc-Phe(3-Cl)-OH
H52015.03 H52015.06
H52015.03EA 88.6 EUR
H52015.03 H52015.06
Boc-3-chloro-L-phenylalanine 95%
Boc-3-chloro-L-phenylalanine
Purity: 95% CAS No.: 114873-03-9 Molecular Formula: C14H18ClNO4 Formula Weight: 299.75 MDL No.: MFCD00672515
Fórmula: C₁₄H₁₈ClNO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00672515
Número CAS: 114873-03-9