Print…
Fmoc-L-4,4'-biphenylalanine 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Fmoc-4-phenyl-Phe-OH, Fmoc-Bip(4,4')-OH
H52002.MD H52002.03 H52002.06
H52002.MDEA 85.1 EUR
H52002.MD H52002.03 H52002.06
Fmoc-L-4,4'-biphenylalanine 95%
Fmoc-L-4,4'-biphenylalanine
Purity: 95% CAS No.: 199110-64-0 Molecular Formula: C30H25NO4 Formula Weight: 463.52 MDL No.: MFCD00191198
Fórmula: C₃₀H₂₅NO₄
Peso Molecular: 463.533 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00191198
Número CAS: 199110-64-0